Få mere at vide
C.I.Solvent Orange 3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solvent Orange 3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13-14H2 |
| Formel vægt | 212.1062 |