missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
C.I.Acid black 94 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C. I. Acid Black 94 (Technical Grade) |
| CAS | 6358-80-1 |
| Molekylær formel | C41 H29 N8 O11 S3 . 3 Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H32N8O11S3.3Na/c1-23-4-2-3-5-32(23)43-34-22-30(50)16-19-33(34)47-44-27-10-6-24(7-11-27)25-8-12-28(13-9-25)45-48-39-35(62(55,56)57)20-26-21-36(63(58,59)60)40(41(51)37(26)38(39)42)49-46-29-14-17-31(18-15-29)61(52,53)54;;;/h2-22,43,50-51H,42H2,1H3,(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccccc1Nc2cc(O)ccc2N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(N)c6c(O)c(N=Nc7ccc(cc7)S(=O)(=O)[O-])c(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | trisodium;4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[4-[[4-hydroxy-2-(2-methylanilino)phenyl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-6-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 974.88 |
| Formel vægt | 974.081 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?