Få mere at vide
BICASA C-Frame Series Bordarbejdsstation
Artikelnummer. 17467403 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17467403 750 x 900 x 750 mm
17477403 750 x 900 x 880 mm
17487403 900 x 900 x 880 mm
17497403 750 x 1200 x 750 mm
17407413 750 x 1200 x 880 mm
17417413 900 x 1200 x 880 mm
17427413 750 x 1500 x 750 mm
17437413 750 x 1500 x 880 mm
17447413 900 x 1500 x 880 mm
17457413 750 x 1800 x 750 mm
17467413 750 x 1800 x 880 mm
17477413 900 x 1800 x 880 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17467403 Leverandør BICASA Leverandørnr. TN.0900.750.750.HPL
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
C-Frame Series Bordarbejdsstation med 20 mm tyk HPL bordplade og polyurethan pulverlakeret sølvfarvet stel.
  • Bordarbejdsstation C-Frame-serien
  • Stålrør aftagelig ramme med vandret tværstang og C-formede understøtninger
    • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade 19 mm tykt beskedent panel
    • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • EN 13150:2001 og BRG 234/09.06 certificeret
  • Med C-formede stolper og nivelleringsfødder
  • Max bæreevne (ensartet fordelt): 400 kg
  • HPL bordplade, pastelgrå farve (2 dekorative) med sort kerne
Tekniske data
Farve Lysegrå
Justerbar (højde) Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EN 13150
Dimensioner (D x B x H) 750 x 900 x 750 mm
Rammetype C-ramme
Bæreevne (engelsk) 882 lb.
Bæreevne (metrisk) 400 kg
Hyldemateriale HPL
Overfladebelægning Polyurethan pulverlakering
Med hjul Nej
Materiale Stål