Få mere at vide
c-Fms-IN-3, MedChemExpress
Beskrivelse
c-Fms-IN-3 is a novel c-Fms kinase inhibitor with a potential as anti-inflammatory agent and antirheumatic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | c-Fms-IN-3 |
| CAS | 885704-21-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H30N6O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(CC1)CCN1C2=CC=C(NC(C3=CC(C#N)=CN3)=O)C(N4CCC(C)CC4)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.52 |
| Formel vægt | 406.52 |
| Vis mere |