Få mere at vide
c-Fms-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473647 50 mg
16457638 10 mg
16437546 100 mg
16430108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18791
MedChemExpress c-Fms-IN-1 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.0008 μM.
c-Fms-IN-1 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.0008 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale c-Fms-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 885703-64-0
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27N5O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CCN(C2=CC=C(NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)C(N4CCCCC4)=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 393.48
Formel vægt 393.48
Procent renhed 99.4%