Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 12580678
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12580678
Brand: Masterflex™ 0643424
Længste levetid af nogen C-Flex™ formulering
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Anvendelser: Labanvendelser til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid
  • Egenskaber: Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav spallation, reduceret restindhold og lav gaspermeabilitet, glat overflade, gennemskinnelig
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-phthalat; Ikke-DEHP; RoHS; europæisk farmakopé; USP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale C-Flex
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 1800 ml/min
Slange Barb 1/4 in.
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling
Maksimalt tryk 2,7 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper