Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
- Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
- Anvendelser: Labanvendelser til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid
- Egenskaber: Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav spallation, reduceret restindhold og lav gaspermeabilitet, glat overflade, gennemskinnelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-phthalat; Ikke-DEHP; RoHS; europæisk farmakopé; USP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,8 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 15 |
| Flowhastighed | 1100 ml/min |
| Slange Barb | 3/16 tommer |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling |
| Vis mere |