Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
- Længste pumpelevetid af nogen C-Flex™ formulering
- Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Precision pumpeslanger har ekstremt lav spallation med en glat indvendig overflade for at reducere rester og opretholde væskerens renhed.
- Denne slange vil bevare fleksibiliteten over et bredt temperaturområde.
- Varmeforseglelig og svejsbar, C-Flex ULTRA-rør er ideelle engangssamlinger, farmaceutiske og højrenhedsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | europæisk farmakopé; Ikke-DEHP; RoHS; Ikke-phthalat; USP |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.5 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 73 |
| Flowhastighed | 8000 ml/min |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling |
| Maksimalt tryk | 2,7 bar |
| Vis mere |