Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 12510688
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12510688
Brand: Masterflex™ 0643426
Ultra ydelse til ultrarene applikationer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
  • Længste pumpelevetid af nogen C-Flex™ formulering
  • Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Precision pumpeslanger har ekstremt lav spallation med en glat indvendig overflade for at reducere rester og opretholde væskerens renhed.
  • Denne slange vil bevare fleksibiliteten over et bredt temperaturområde.
  • Varmeforseglelig og svejsbar, C-Flex ULTRA-rør er ideelle engangssamlinger, farmaceutiske og højrenhedsapplikationer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance europæisk farmakopé; Ikke-DEHP; RoHS; Ikke-phthalat; USP
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale C-Flex
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 4000 ml/min
Slange Barb 1/4 in.
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling
Maksimalt tryk 2,7 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C