Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slange
Beskrivelse
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex-slanger til fremstilling af biofarma er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex-slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuldstændige validerings- og udtrækbare profiltestrapporter er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex-applikationer.
- Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
- Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
- Overholder USP klasse VI og ISO-standarder
- Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex-produkter
- Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
- Forbliver fleksibel fra -45°C til 135°C (-50°F til 275°F)
- Betydeligt mindre permeabel end silikone
- Alle promoverede C-Flex-produkter er animalske komponentfrie (ADCF)
- C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
- Aseptisk tætningsafbrydelser
- Aseptiske svejseforbindelser
- Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
- Engangssamlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.5 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 1000 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 304.8 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,062 tommer |
| Vis mere |