Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slange
Artikelnummer. 15670725
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
1190 psi
16 psi (ved 19 °C)
18 psi (ved 19 °C)
20 psi (ved 19 °C)
31 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
4,5 m
15,2 m
15,24 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Pakke med 5
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15670725 6,4 mm 1190 psi 15,24 m 1,6 mm 15m
15680725 6,4 mm 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152m
15690725 6,4 mm 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762m
15610735 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm 107m
17963511 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
15620735 8,0 mm 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457m
15680735 9,5 mm 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305m
13499698 9,5 mm 16 psi (ved 19 °C) 15,2 m 1,6 mm Pakke med 5
15670735 9,5 mm 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
15630735 9,5 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15600745 11,2 mm 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91m
15610745 11,2 mm 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213m
15680745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15690745 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm 61m
17983421 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm -
15650745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15670745 12,7 mm 20 psi (ved 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152m
15620745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15630745 12,7 mm 31 psi (ved 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61m
15640745 12,7 mm 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152m
15620755 14,3 mm 18 psi (ved 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61m
17963421 14,3 mm 18 psi (ved 19 °C) 61,0 m 2,4 mm -
17903501 14,3 mm 18 psi (ved 19 °C) 122 m 2,4 mm -
15650755 15,9 mm 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46m
15660755 15,9 mm 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107m
15670755 17,4 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
17993511 19,05 mm 1190 psi 76 m 3,2 mm -
15610765 19,1 mm 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27m
15620765 19,1 mm 16 psi (ved 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76m
15630765 22,2 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15640765 25,4 mm 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15650765 28,3 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15650725 34,9 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15660725 38,1 mm 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Artikelnummer. 15670725 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. 3741252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    359.89 DKK / 15m
    Spare 195.11 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 374 TPE-slange er specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex-slanger til fremstilling af biofarma er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex-slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuldstændige validerings- og udtrækbare profiltestrapporter er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex-applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP klasse VI og ISO-standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex-produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45°C til 135°C (-50°F til 275°F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle promoverede C-Flex-produkter er animalske komponentfrie (ADCF)
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, ISO 10993, EP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale C-Flex
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15,24 m
Tykkelse (engelsk) 0,062 tommer
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Forlængelse 915%
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1190 psi
Produkttype Slanger