Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slange
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15650765
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
1190 psi
16 psi (ved 19 °C)
18 psi (ved 19 °C)
20 psi (ved 19 °C)
31 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
15,24 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Pakke med 5
Artikelnummer. 15650765
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 3747506
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 374 TPE-slange er specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex-slanger til fremstilling af biofarma er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex-slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuldstændige validerings- og udtrækbare profiltestrapporter er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex-applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP klasse VI og ISO-standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex-produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45°C til 135°C (-50°F til 275°F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle promoverede C-Flex-produkter er animalske komponentfrie (ADCF)
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, ISO 10993, EP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,75 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 19.0 mm
Materiale C-Flex
Diameter (engelsk) Ydre 1,125 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 28,3 mm
Samlet længde (engelsk) 15 ft.
Samlet længde (metrisk) 4,5 m
Tykkelse (engelsk) 0,188 tommer
Tykkelse (metrisk) 4,8 mm
Forlængelse 915%
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1190 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger