Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slange
Artikelnummer. 15650755| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Udvendig | Maksimalt tryk | Samlet længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15650755 | 15,9 mm | 1190 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15670725 | 6,4 mm | 1190 psi | 15,24 m | 1,6 mm | 15m |
| 15680725 | 6,4 mm | 1190 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15690725 | 6,4 mm | 1190 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 15610735 | 8,0 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 17963511 | 8,0 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 15620735 | 8,0 mm | 1190 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15680735 | 9,5 mm | 1190 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 13499698 | 9,5 mm | 16 psi (ved 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | Pakke med 5 |
| 15670735 | 9,5 mm | 1190 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15630735 | 9,5 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600745 | 11,2 mm | 1190 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15610745 | 11,2 mm | 1190 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15680745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690745 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | 61m |
| 17983421 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | - |
| 15650745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (ved 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (ved 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15640745 | 12,7 mm | 1190 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (ved 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (ved 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | - |
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (ved 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | - |
| 15660755 | 15,9 mm | 1190 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15670755 | 17,4 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 17993511 | 19,05 mm | 1190 psi | 76 m | 3,2 mm | - |
| 15610765 | 19,1 mm | 1190 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (ved 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15630765 | 22,2 mm | 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15640765 | 25,4 mm | 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15650765 | 28,3 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15650725 | 34,9 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15660725 | 38,1 mm | 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
Brug rabatkode 28028
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28028" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex-slanger til fremstilling af biofarma er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex-slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuldstændige validerings- og udtrækbare profiltestrapporter er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex-applikationer.
- Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
- Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
- Overholder USP klasse VI og ISO-standarder
- Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex-produkter
- Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
- Forbliver fleksibel fra -45°C til 135°C (-50°F til 275°F)
- Betydeligt mindre permeabel end silikone
- Alle promoverede C-Flex-produkter er animalske komponentfrie (ADCF)
- C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
- Aseptisk tætningsafbrydelser
- Aseptiske svejseforbindelser
- Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
- Engangssamlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.6 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,625 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15,9 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 150 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 45,7 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,125 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 3,2 mm |
| Forlængelse | 915% |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Hårdhed | 60 (Shore A) |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maksimalt tryk | 1190 psi |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttype | Slanger |
| Vis mere Vis mindre |