Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ ND-100-65 gennemskinnelig slange
Artikelnummer. p-6904008
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6 mm
6.35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3.2 mm
7.9 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 15378933
Brand: Masterflex™ ADF00016C
Specifikt formuleret til brug med dialyse, kemoterapi medikamentlevering og minimalt invasive operationer. Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing opfylder DEHP ydeevnekriterier for klarhed, fleksibilitet, kemisk resistens, bindbarhed og holdbarhed.
  • For use specifically for medical applications
  • REACH Compliant for DEHP
  • Individual product dimension are maintained and monitored through in-line micrometers and off-line verification with computerized imaging equipment
Typical applications include:
  • Dialysis equipment
  • Peristaltic pumps
  • Medical laboratories
  • Minimally invasive devices
  • Inhalation equipment
  • Blood and IV solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 10993, USP Class VI
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0.25 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6.35 mm
Materiale Tygon ND-65
Diameter (engelsk) Ydre 0.31 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Samlet længde (engelsk) 49 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0.03 in.
Tykkelse (metrisk) 0.79 mm
Til brug med (applikation) Blood transfer applications, dialysis equipment, wound drainage, etc.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -48°C
Emballagemængde 1 Ea.
Farve Clear
Hårdhed 65 (Shore A)
Maksimalt tryk 18 psi
Vakuum niveau 127 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74°C
Produkttype Tubing