Learn More
Masterflex™ Tygon™ ND-100-65 gennemskinnelig slange
Click to view available options
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6 mm
6.35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3.2 mm
7.9 mm
Unit Size:
15m
Description
- Til brug specifikt til medicinske applikationer
- REACH-kompatibel for DEHP
- Individuelle produktdimensioner vedligeholdes og overvåges gennem in-line mikrometre og off-line verifikation med computeriseret billedbehandlingsudstyr
Typiske anvendelser omfatter:
- Dialyseudstyr
- Peristaltiske pumper
- Medicinske laboratorier
- Minimalt invasive enheder
- Inhalationsudstyr
- Blod og IV opløsninger
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 10993, USP klasse VI |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Show More |