Få mere at vide
Ekastu Safety™ Øjenskylflaske MINI med tragt
Artikelnummer. 10683043
Skift visning
Inkluderer:
Saltopløsning
Saltvand ikke inkluderet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
10683043 Saltopløsning
10102282 Saltvand ikke inkluderet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683043 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 177259
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Lavet til øjeblikkelig skylning af øjnene efter utilsigtet sprøjt fra syrer, baser og andre farlige kemikalier. EKASTU Safety™ Eye Wash Bottle MINI med tragt kan bruges både opretstående og vandret og kan bæres i bryst- og frakkeposer.
  • Øjensvaskeflaske med tragt
  • DIN EN 15154-4
  • Leveret tom eller fyldt
  • Til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion med syrer, baser og andre hårde kemikalier
  • PE-flaske med skruet øjetragt og vippeventil
  • Kan bruges både oprejst og vandret
  • Lækagesikker
  • Kan nemt opbevares i EPS Eye Wash Station (solgt separat)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Certificeringer/compliance EN 15154-4 DIN
Inkluderer Saltopløsning
Materiale Polyethylen
Produkttype Øjenskylflaske