Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør
Description
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
- Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
- Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
- Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
- Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
- Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
- Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
- Betydeligt mindre permeabel end silikone
- Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
- C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
- Aseptisk tætningsafbrydelser
- Aseptiske svejseforbindelser
- Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
- Engangssamlinger
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,378 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.6 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,563 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14,3 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 200,1 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 61 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,094 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 2,4 mm |
| Show More |