Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør
Artikelnummer. 17923571
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
1106 psi
1190 psi
15 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Artikelnummer. 17923571
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0823752M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 082 TPE rør.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,378 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 9.6 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Samlet længde (engelsk) 200,1 tommer.
Samlet længde (metrisk) 61 m
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med Biofarmaceutiske applikationer
Farve Klar
Maksimalt tryk 1190 psi
Produkttype Slanger