Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør
Artikelnummer. 15650685
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
1106 psi
1190 psi
15 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
4,5 m
15,2 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Unit Size:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Unit Size
15650685 6,4 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15660685 6,4 mm 1106 psi 152,4 m 1,6 mm 152m
15670685 6,4 mm 1106 psi 762,0 m 1,6 mm 762m
17973421 8 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
15690685 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
15600695 8 mm 1106 psi 457,2 m 1,6 mm 457m
15610695 9,5 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15640695 9,5 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15670695 11,2 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15680695 11,2 mm 1106 psi 91,4 m 2,4 mm 91m
15690695 11,2 mm 1106 psi 213,3 m 2,4 mm 213m
15660695 9,5 mm 1106 psi 304,8 m 1,6 mm 305m
15650695 9,5 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
17923571 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm -
15660705 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15630705 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15600705 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15670705 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 1,6 mm 61m
15610705 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 3,2 mm 61m
15650705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152m
15620705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 3,2 mm 152m
17933511 14,3 mm 1190 psi 61 m 2,4 mm -
17983511 14,3 mm 1190 psi 122 m 2,4 mm -
15600715 14,3 mm 1106 psi 61,0 m 2,4 mm 61m
15620715 15,9 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15630715 15,9 mm 1106 psi 45,7 m 3,2 mm 46m
15640715 15,9 mm 1106 psi 106,7 m 3,2 mm 107m
15650715 17,4 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15680715 19,1 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15690715 19,1 mm 1106 psi 27,4 m 3,2 mm 27m
17943421 19,1 mm 15 psi (ved 19 °C) 76 m 3,2 mm -
15600725 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76m
15610725 22,2 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15620725 25,4 mm 1106 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15630725 28,3 mm 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15630685 34,9 mm 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15640685 38,1 mm 1106 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Product Code. 15650685 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. 0821252
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 082 TPE rør.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance USP klasse VI, ISO 10993, EP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15,2 m
Tykkelse (engelsk) 0,062 tommer
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Forlængelse 874%
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1106 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger