Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør
Artikelnummer. 15620715
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
1106 psi
1190 psi
15 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Artikelnummer. 15620715
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0823754
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 082 TPE rør.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, ISO 10993, EP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,375 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.6 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,625 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15,9 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15,2 m
Tykkelse (engelsk) 0,125 tommer
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Forlængelse 874%
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1106 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger