Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 082 TPE rør.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences™ 082-625-4
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15610725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 DKK
    1926.87 DKK / 15m
    Spare 228.13 DKK
    10% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
USP klasse VI, ISO 10993, EP
0,625 tommer
Termoplastisk
22.2 mm
15.2 m
3.2 mm
Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger
Ikke steril
60 (Shore A)
1106 psi
Slanger
Autoklaverbar
15.9 mm
0,875 tommer
50 ft.
0,125 tommer
874%
-45 °C
Gennemskinnelig
Fleksibel
135 °C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør > C-Flex™ 082 TPE-rør; ID x OD: 5/8 x 7/8 tommer, 50 fod. Oprullet