Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE rør
Biofarmaceutisk gennemskinnelig C-Flex™ 082 TPE rør.
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 082-188-3
534.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
- Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
- Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
- Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
- Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
- Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
- Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
- Betydeligt mindre permeabel end silikone
- Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
- C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
- Aseptisk tætningsafbrydelser
- Aseptiske svejseforbindelser
- Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
- Engangssamlinger
Tekniske data
USP klasse VI, ISO 10993, EP | |
3/16 tommer | |
Termoplastisk | |
9.5 mm | |
15.2 m | |
2.4 mm | |
Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger | |
Ikke steril | |
60 (Shore A) | |
1106 psi | |
Slanger |
Autoklaverbar | |
4.8 mm | |
0,375 tommer | |
50 ft. | |
0,094 tommer | |
874% | |
-45 °C | |
Gennemskinnelig | |
Fleksibel | |
135 °C |