Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rør
Artikelnummer. p-7114412
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
6.4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maksimalt tryk:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (ved 19 °C)
19 psi (ved 19 °C)
21 psi
24 psi (ved 19 °C)
26 psi (ved 19 °C)
27 psi
32 psi (ved 19 °C)
42 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
107 m
15 m
152 m
305 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
4.5m
Artikelnummer. 17993711
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0721252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biofarmaceutisk uigennemsigtig C-Flex™ 072 TPE-rør.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,126 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,252 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med Biofarmaceutiske applikationer
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 32 psi (ved 19 °C)
Produkttype Slanger