Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rør
Artikelnummer. 17993711| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Udvendig | Maksimalt tryk | Samlet længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17993711 | 6,4 mm | 32 psi (ved 19 °C) | 15 m | 1,6 mm | - |
| 15670665 | 6,4 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 17913501 | 9,5 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 17923421 | 9,5 mm | 1190 psi | 305 m | 1,6 mm | - |
| 17963581 | 9,5 mm | 24 psi (ved 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 17993491 | 9,5 mm | 42 psi (ved 19 °C) | 107 m | 2,4 mm | - |
| 15600675 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690665 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17903701 | 11,2 mm | 26 psi (ved 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15610675 | 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17933421 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 2,4 mm | - |
| 17913561 | 12,7 mm | 1190 psi | 152 m | 2,4 mm | - |
| 17993501 | 15,9 mm | 24 psi (ved 19 °C) | 15 m | 3,2 mm | - |
| 17943511 | 15,9 mm | 24 psi (ved 19 °C) | 46 m | 3,2 mm | - |
| 17913511 | 15,9 mm | 24 psi (ved 19 °C) | 107 m | 3,2 mm | - |
| 17953421 | 14,3 mm | 19 psi (ved 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15640675 | 12,7 mm | 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 15630675 | 12,7 mm | 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 15620675 | 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15660675 | 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670675 | 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17973511 | 19,05 mm | 17 psi (ved 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | - |
| 17973581 | 19,1 mm | 1190 psi | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15680675 | 19,1 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690675 | 22,2 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15600685 | 25,4 mm | 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15610685 | 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15650665 | 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15660665 | 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
Beskrivelse
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
- Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
- Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
- Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
- Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
- Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
- Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
- Betydeligt mindre permeabel end silikone
- Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
- C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
- Aseptisk tætningsafbrydelser
- Aseptiske svejseforbindelser
- Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
- Engangssamlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,126 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.2 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,252 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49,2 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,063 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Til brug med | Biofarmaceutiske applikationer |
| Farve | Uigennemsigtig |
| Maksimalt tryk | 32 psi (ved 19 °C) |
| Produkttype | Slanger |
| Vis mere Vis mindre |