Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rør
Artikelnummer. 17903701
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (ved 19 °C)
19 psi (ved 19 °C)
21 psi
24 psi (ved 19 °C)
26 psi (ved 19 °C)
27 psi
32 psi (ved 19 °C)
42 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
4,5 m
15 m
46 m
61 m
76 m
107 m
152 m
305 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
4.5m
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
17903701 11,2 mm 26 psi (ved 19 °C) 15 m 2,4 mm -
17993711 6,4 mm 32 psi (ved 19 °C) 15 m 1,6 mm -
15670665 6,4 mm 1196 psi 15 m 1,6 mm 15m
17913501 9,5 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
17923421 9,5 mm 1190 psi 305 m 1,6 mm -
17963581 9,5 mm 24 psi (ved 19 °C) 15 m 2,4 mm -
17993491 9,5 mm 42 psi (ved 19 °C) 107 m 2,4 mm -
15600675 9,5 mm 1196 psi 15 m 1,6 mm 15m
15690665 9,5 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15m
15610675 11,2 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15m
17933421 12,7 mm 1190 psi 61 m 2,4 mm -
17913561 12,7 mm 1190 psi 152 m 2,4 mm -
17993501 15,9 mm 24 psi (ved 19 °C) 15 m 3,2 mm -
17943511 15,9 mm 24 psi (ved 19 °C) 46 m 3,2 mm -
17913511 15,9 mm 24 psi (ved 19 °C) 107 m 3,2 mm -
17953421 14,3 mm 19 psi (ved 19 °C) 15 m 2,4 mm -
15640675 12,7 mm 11 psi 15 m 1,6 mm 15m
15630675 12,7 mm 21 psi 15 m 2,4 mm 15m
15620675 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15m
15660675 15,9 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15m
15670675 17,4 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15m
17973511 19,05 mm 17 psi (ved 19 °C) 76 m 3,2 mm -
17973581 19,1 mm 1190 psi 15 m 2,4 mm -
15680675 19,1 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15m
15690675 22,2 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15m
15600685 25,4 mm 1196 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15610685 28,3 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15650665 34,9 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15660665 38,1 mm 1196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 17903701 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. 0722503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4985.00 DKK
    4051.69 DKK / 90m
    Spare 933.31 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Biofarmaceutisk uigennemsigtig C-Flex™ 072 TPE-rør.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,252 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,441 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 11,2 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,094 tommer
Tykkelse (metrisk) 2,4 mm
Til brug med Biofarmaceutiske applikationer
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 26 psi (ved 19 °C)
Produkttype Slanger