Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rør
Artikelnummer. 15600675
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maksimalt tryk:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (ved 19 °C)
19 psi (ved 19 °C)
21 psi
24 psi (ved 19 °C)
26 psi (ved 19 °C)
27 psi
32 psi (ved 19 °C)
42 psi (ved 19 °C)
Samlet længde (metrisk):
107 m
15 m
152 m
305 m
4,5 m
46 m
61 m
76 m
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
4.5m
Artikelnummer. 15600675
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0722502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biofarmaceutisk uigennemsigtig C-Flex™ 072 TPE-rør.
C-Flex™ biofarmaceutisk slange er den originale patenterede termoplastiske elastomer slange specielt designet til at imødekomme de kritiske krav fra farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer til væskebehandling. C-Flex slanger til biofarma-fremstilling er specielt designet til aseptiske svejseforbindelser og tætningsfrakobling. C-Flex slanger er fremstillet af termoplastisk elastomer af farmaceutisk kvalitet, og fuld validering og testrapporter for ekstraherbare profiler er tilgængelige for at hjælpe med valideringen af C-Flex applikationer.
  • Forseglelig og svejsbar enten før- eller eftersterilisering
  • Steriliserbar ved gamma- og røntgenbestråling samt autoklave
  • Overholder USP Klasse VI og ISO standarder
  • Fuld valideringspakke tilgængelig for alle promoverede C-Flex produkter
  • Støbbar, limbar og formbar til samlinger til engangsbrug og overstøbninger
  • Forbliver fleksibel fra -45 °C til +135 °C (-50 °F til +275 °F)
  • Betydeligt mindre permeabel end silikone
  • Alle forfremmet C-Flex produkter er komponentfri fra dyr (ADCF )
  • C-Flex 072 har fremragende holdbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Aseptisk tætningsafbrydelser
  • Aseptiske svejseforbindelser
  • Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
  • Engangssamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, ISO 10993, EP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,375 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 9,5 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,062 tommer
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Forlængelse 862%
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og biofarmaceutiske applikationer, engangssamlinger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Uigennemsigtig
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1196 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger