Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex mikroboringsrør
Artikelnummer. 11775199
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775199
Brand: Masterflex™ 9571834
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, ikke-DEHP, ikke-phthalat, RoHS, ADCF
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,42 mm
Materiale C-Flex
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Slangestørrelse 34
Farve Uigennemsigtig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 275 °C