Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Oprullet præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Flowhastighed:
0,21 til 130 ml/min.
1000 ml/min
1100 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2300 ml/min.
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
- Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
- Meget lav proteinbinding
- Varmeforseglelig, svejsbar
- Økonomisk slange
- Anvendelser: Labanvendelser til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid
- Egenskaber: Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet, glat overflade, uigennemsigtig hvid
- Spolet pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Til brug med (applikation) | Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid |
| Slangestørrelse | 35 |
| Flowhastighed | 2600 ml/min |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Maksimalt tryk | 2,7 bar |
| Produkttype | Slanger til pumper |