Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-8001559
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725128
Brand: Masterflex™ 0642415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal Masterflex™ pumpeydelse med denne slange. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ . Ideel til applikationer, der involverer tryk, sugeløft og viskøse væsker.
C-Flex™ slangen har enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade. Generelle laboratorieslanger til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid.
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
  • Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
  • Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
  • Meget lav proteinbinding
  • Varmforseglelig, svejsbar
  • Bedre modstand mod pH-udsving
  • Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Økonomisk
  • Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper