Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ 50-A B/T™ PerfectPosition™ Pumpeslange
Artikelnummer. 11896793
Skift visning
Slangestørrelse:
87 (12,7 mm)
90 (19 mm)
91 (19 mm)
Samlet længde (metrisk):
3 m
300 cm
7,6 m
Flowhastighed:
1,4 til 44 l/min.
18900 ml/min
42000 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Samlet længde (metrisk) Flowhastighed unitSize
11896793 91 (19 mm) 300 cm 1,4 til 44 l/min. Hver
11886793 87 (12,7 mm) 3 m 18900 ml/min Hver
11891465 90 (19 mm) 7,6 m 42000 ml/min Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11896793 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0642491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1752.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.49 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 19 mm
Materiale C-Flex
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med (applikation) Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 91 (19 mm)
Flowhastighed 1,4 til 44 l/min.
Slange Barb 3/4 tommer
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 30 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper