Få mere at vide
R&D Systems™ C. elegans GALT-1 (NP_504545) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18764779
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18764779 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18764779 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2621.40 DKK
    2362.50 DKK / 10µg
    Spare 258.90 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_504545
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter C. elegans
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg