Få mere at vide
[C(E)]-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-nitro-guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [C(E)]-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-nitro-guanidine |
| CAS | 1575569-69-5 |
| Molekylær formel | C7H8ClN5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [C(E)]-N-[(6-Chloro-3-Pyridinyl)Methyl]-N’-Nitro-Guanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5O2/c8-6-2-1-5(3-10-6)4-11-7(9)12-13(14)15/h1-3H,4H2,(H3,9,11,12) |
| SMIL | N\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-2-nitroguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.62 |
| Formel vægt | 229.0367 |