Få mere at vide
Tocris Bioscience™ C-DIM 12
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000862
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30000862 10 mg
30000962 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5821/10
Nurr1 activator; inhibits NF-κB-dependent gene expression
Nurr1 activator. Inhibits NF-κB and cytokine expression in microglial cells by stabilizing nuclear corepressor proteins, which reduces binding of p65 to inflammatory gene promoters. Neuroprotective in a mouse Parkinson's disease model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 178946-89-9
Molekylær formel C23H17ClN2
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3,3'-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis[1H-indole]
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formel vægt 356.85
Fysisk form Solid
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 356.85
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.