Få mere at vide
C-Desmethyl Metoprolol, TRC
Artikelnummer. 30364393
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364393 100 mg
30350902 10 mg
30354926 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292068100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109632-08-8
Molekylær formel C14 H23 N O3
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Synonym (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP)
IUPAC navn 1-(ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
SMIL CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
Formel vægt 253.1678