Få mere at vide
C-Desmethyl Atenolol, TRC
Artikelnummer. 30360110
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360110 100 mg
30356525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290800100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1797116-92-7
Molekylær formel C13 H20 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Synonym 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide, Benzeneacetamide, 4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]- (ACI), 4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]benzeneacetamide (ACI)
IUPAC navn 2-[4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
SMIL CCNCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C-Desmethyl Atenolol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17)
Formel vægt 252.1474