Få mere at vide
Cytiva C kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
16 mm
26 mm
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Søjler fås i tre diametre og flere længder.
- Kompatibel med en række bulkmedier.
- Flowadaptere er tilgængelige for hver af søjlediametrene for at tillade optimale lejehøjder til hver applikation, ligesom termostatkapper til præcis temperaturkontrol.
- Pakningsbeholdere for hver kolonnediameter optimerer pakningsforholdene.
- C-søjler leveres med polyethylenrør (1,0 mm ID, 2 m i længden), sengestøtteskærme, snap-on-netringe og instruktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | C kromatografisøjler |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Inkluderer | Polyethylenslange (1,0 mm ID, 2 m længde), sengestøtteskærme, snap-on netringe og instruktioner |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Maks. Tryk | 14psi (1 bar) |
| Support Type | Netstøtte af polyamid/polypropylen |
| Kolonnetype | Tom kromatografikolonne |
| Til brug med (applikation) | Lavtryks- eller gravitationsføde separationer |