Få mere at vide
[c]-Benzocarbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [c]-Benzocarbazole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11N/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10,17H |
| Formel vægt | 217.0891 |