Få mere at vide
[c]-Benzocarbazole, TRC
Artikelnummer. 30355691
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355691 50 mg
30363862 100 mg
30354616 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98747350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205-25-4
Molekylær formel C16H11N
Molekylvægt (g/mol) 217.27
Synonym 7H-Benzo(C)Carbazole
IUPAC navn 7H-benzo[c]carbazole
SMIL c1ccc2c(c1)ccc3[nH]c4ccccc4c23
Specifica
Kemisk navn eller materiale [c]-Benzocarbazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H11N/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10,17H
Formel vægt 217.0891
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.