Få mere at vide
C 87, MedChemExpress
Beskrivelse
C 87 is a novel small-molecule TNFα inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C 87 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 332420-90-3 |
| Farve | Orange |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H15ClN6O3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5.05 mg/mL (10.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=CS1)N=C/3C4=CC=CC=C4)C3=N\NC5=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C5 |
| Vis mere |