missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ C 75
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18075172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18075172 50 mg
18065672 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18075172 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2489/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent fatty acid synthase inhibitor; proapoptotic

Synthetic inhibitor of fatty acid synthase (FASN); inhibits fatty acid synthesis in vitro and in vivo. Displays anorectic effects. Induces apoptosis in MCF-7 xenografts and exhibits anti-tumor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 191282-48-1
Molekylær formel C14H22O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale C 75
Mængde 50 mg
Formel vægt 254.32
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.