missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ C 75

Beskrivelse
Synthetic inhibitor of fatty acid synthase (FASN); inhibits fatty acid synthesis in vitro and in vivo. Displays anorectic effects. Induces apoptosis in MCF-7 xenografts and exhibits anti-tumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C 75 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 254.32 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?