Få mere at vide
Ekastu Safety™ C 607/Selecta Model Fuldansigtsmaske
Artikelnummer. 10396071
Skift visning
Tilslutningstype:
Standardgevind,
Artikelnummer. Tilslutningstype
10396071 Standardgevind,
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10396071 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 466611
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Anti-ridse-, anti-dugge-, ikke-reflekterende og forvrængningsfri polycarbonatvisir med stort synsfelt. EKASTU Safety™ C 607/Selecta Model Full Face Mask er konstrueret af ikke-irriterende EPDM og inkluderer standard gevindforbindelse i overensstemmelse med DIN EN 148-1.
  • Anti-ridse-, anti-dugge-, ikke-reflekterende og forvrængningsfri polycarbonatvisir med meget stort synsfelt
  • Ultimativt komfortniveau gennem ergonomisk konstruktion og design
  • Ansigtsstykket består af ikke-irriterende EPDM, som er modstandsdygtigt over for aldring og garanterer fremragende mekanisk og kemisk modstandsdygtighed
  • 5-punkts sele låser masken hurtigt og sikkert på plads
  • Med standard gevindforbindelse DIN EN 148-1
  • 2 Cool Down udåndingsventiler
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 148-2
Tilslutningstype Standardgevind,
Design Type Ergonomi
Materiale Polycarbonat, EPDM
Produkttype Fuld ansigtsmaske
Selestil 5-point
Materiale (ansigtsskærm) Polycarbonat
Materiale (linse) Polycarbonat
Mængde 1 hv.
Vægt (metrisk) 520 g