Få mere at vide
C-276 folie, 0,2 mm (0,008 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421947
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421947 100 x 100 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15421947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043994.GH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højstyrke, korrosionsbestandig legering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C-276 foil
Navn note 0,2 mm (0,008 tommer) tyk
Mængde 100 x 100 mm
Form Floret
MDL nummer MFCD00801065