Få mere at vide
Hamilton™ C-18 Guard Cartridge Starter Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi |
| Type | Startsæt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.6 mm |
| Inkluderer | 1 holder, 1 patron |
| Stationær fase | HxSil C18 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kolonneformat | Beskyttelsespatronsæt |
| Vis mere |