Få mere at vide
Cytiva C 10/10 kolonne
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med | Lavtryksvæskekromatografi |
| Inkluderer | Polyethylenrør (1 mm ID), Sengestøtteskærme, Snap-On Netringe og instruktioner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |