Få mere at vide
Tocris Bioscience™ C 021 dihydrochloride
Beskrivning
C 021 dihydrochloride is a potent CCR4 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 0.14 and 0.039 μM for inhibition of chemotaxis in human and mouse respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1784252-84-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | C 021 dihydrochloride |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.57 |
| Inhibitorer | C 021 dihydrochloride |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?