Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite , bred mund flaske
Artikelnummer. 17944312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17944312 50 g
1 options
Artikelnummer. 17944312 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27190350
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bz-rA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Bz-rA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 mL uigennemsigtig flaske med en bred mundhals, som er kompatibel med de fleste None (Bulk) af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
• HPLC-renhed —≥99%; M-11 Urenhed: ≤0,01 %
• 31P NMR renhed —≥99%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enkelt PIII-urenhed> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
31P NMR renhed ≥99 %
Format Uigennemsigtig flaske, bred mund
Oversigt Base: rA
Base Beskyttelse: Bz
Molekylvægt (g/mol) 988,2 g/mol
Produkttype Bz-rA CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Adenosin (A)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 50 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C53H66N7O8Psi
CAS 104992-55-4