Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 17934312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17934312 1 g
1 options
Product Code. 17934312 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 27190302
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Bz-rA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Bz-rA CEP er en fosforamidit, der indeholder 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-fosforamiditter indeholder en 2'-OH beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper, der er designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den største mængde fuldlængdeprodukt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder findes også for at muliggøre hurtigere debeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. Varemærket TheraPure angiver vores højeste niveau af fosforamiditrenhed, udviklet med størst strenghed i højopløsningsanalyse og nøje kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideelt til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20 ml ravflaske med en Serum Vial-halstype, som er kompatibel med de fleste ABI Systems| AKTA Systems af oligonukleotid-synthesizere.
Funktioner:
  • HPLC-renhed: ≥99%
  • M-11 urenhed: ≤0,01 %
  • 31P NMR-renhed: ≥99%
  • Summen af ikke-primære toppe i intervallet 140-152 ppm: ≤0,5%
  • Ingen enkelt PIII-urenhed >0,3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
31P NMR renhed ≥99 %
Format Ravfarvet flaske (serumhætteglas i halsen)
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Oversigt Base: rA
Base Beskyttelse: Bz
Molekylvægt (g/mol) 988,2 g/mol
Produkttype Bz-rA CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Adenosin (A)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed ≥99 % (HPLC)
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C53H66N7O8Psi​​​
CAS 104992-55-4
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.