Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bz-rA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish-halsstil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 53 H 66 N 7 O 8 PSi
•Base: rA
•Basisbeskyttelse: Bz
•Formelvægt: 988,2 g/mol
•CAS nummer: 104992-55-4
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed: ≤0,01 %
•31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enkelt PIII urenhed> 0,3 %
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MerMade synthesizere |
| Produkttype | Bz-rA CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Adenosin (A) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 99% |
| Mængde | 2 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Nukleinsyretype | RNA |
| Vis mere |