Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dC Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17907152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17907152 10 g
1 options
Artikelnummer. 17907152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27203214
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bz-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Bz-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish hals-stil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-2'-deoxycytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 46 H 52 N 5 O 8 P
Base: dC
Basisbeskyttelse: Bz
Formelvægt: 833,93 g/mol
CAS nummer: 102212-98-6
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dA-, dG- eller T-urenhed≤ 0,03 %
31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype Bz-dC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxycytidin (dC)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 10 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver